3,6-Diphényl-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,6-Diphenylpyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4(2H,5H)-dione, Pigment Red 255
D3743-25G D3743-5G
TCIAD3743-25GEA 285 EUR InStock
TCIAD3743-25G TCIAD3743-5G
3,6-Diphényl-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione ≥98.0% (sur base azote total)
3,6-Diphényl-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione
Formule: C₁₈H₁₂N₂O₂
MW: 288,31 g/mol
Point de fusion: 360°C
Numéro MDL: MFCD11870113
Numéro CAS: 54660-00-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité