3,6-Dichloro-9H-carbazole ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,6-Dichloro-9H-carbazole
D3751-1G D3751-5G
TCIAD3751-1GEA 41.8 EUR InStock
TCIAD3751-1G TCIAD3751-5G
3,6-Dichloro-9H-carbazole ≥96.0% (par GC)
3,6-Dichloro-9H-carbazole
Formule: C₁₂H₇Cl₂N
MW: 236,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD00218271
Numéro CAS: 5599-71-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 204.0 to 210.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité