Diisononyl cyclohexanedicarboxylate (mixture of isomers)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Cyclohexanedicarboxylic Acid Diisononyl Ester
D3754-25ML D3754-500ML
TCIAD3754-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAD3754-25ML TCIAD3754-500ML
Diisononyl cyclohexanedicarboxylate (mixture of isomers)
Diisononyl cyclohexanedicarboxylate (mixture of isomers)
Formule: C₂₆H₄₈O₄
MW: 424,67 g/mol
Numéro CAS: 508181-38-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=abe022be8a67b0a4f215c515bb83aefa1aa1752b&vid=abe022be8a67b0a4f215c515bb83aefa1aa1752b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) many component mixture
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité