2-(Diphénylphosphoryl)-1,4-benzènediol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D3755-25G D3755-5G
TCIAD3755-25GEA 197 EUR InStock
TCIAD3755-25G TCIAD3755-5G
2-(Diphénylphosphoryl)-1,4-benzènediol ≥97.0% (par GC)
2-(Diphénylphosphoryl)-1,4-benzènediol
Formule: C₁₈H₁₅O₃P
MW: 310,29 g/mol
Numéro CAS: 13291-46-8
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae1ee26034f89279ea2c283abec5bfaa6e355189&vid=ae1ee26034f89279ea2c283abec5bfaa6e355189&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 212.0 to 217.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité