2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-β-D-fructopyranose ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: D-Fructopyranose diacetonide, ((3aS,5aR,8aR,8bS)-2,2,7,7-Tetramethyltetrahydro-3aH-bis([1,3]dioxolo)[4,5-b:4',5'-d]pyran-3a-yl)methanol, Diacetonefructose
D3758-25G D3758-5G
TCIAD3758-25GEA 137 EUR InStock
TCIAD3758-25G TCIAD3758-5G
2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-β-D-fructopyranose ≥98.0% (par GC)
2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-beta-D-fructopyranose
Formule: C₁₂H₂₀O₆
MW: 260,29 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00022183
Numéro CAS: 20880-92-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 94.0 to 98.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -33.0 to -35.0 deg (C=1, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité