2,5-Diméthyl-3-furanethiol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Mercapto-2,5-dimethylfuran, 2,5-Dimethylfuran-3-thiol
D3764-1G D3764-5G
TCIAD3764-1GEA 68.2 EUR InStock
TCIAD3764-1G TCIAD3764-5G
2,5-Diméthyl-3-furanethiol ≥97.0% (par GC)
2,5-Diméthyl-3-furanethiol
Formule: C₆H₈OS
MW: 128,19 g/mol
Point d'ébullition: 150°C
Numéro MDL: MFCD00801026
Numéro CAS: 55764-23-3
EINECS: 259-800-5
ONU: 3336
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité