2,4-Diméthyl-1,3-oxazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D3766-1G D3766-5G
TCIAD3766-1GEA 107 EUR InStock
TCIAD3766-1G TCIAD3766-5G
2,4-Diméthyl-1,3-oxazole ≥98.0% (par GC)
2,4-Diméthyl-1,3-oxazole
Formule: C₅H₇NO
MW: 97,12 g/mol
Point d'ébullition: 108°C
Numéro MDL: MFCD00234124
Numéro CAS: 7208-05-1
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=216391fa3808ede531c5a7b934c99b3f406ae1a0&vid=216391fa3808ede531c5a7b934c99b3f406ae1a0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité