2,6-Dichloro-N-phénylaniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-(2,6-Dichlorophenyl)aniline, 2,6-Dichloro-N-phenylaniline
D3778-25G D3778-250G
TCIAD3778-25GEA 28.6 EUR InStock
TCIAD3778-25G TCIAD3778-250G
2,6-Dichloro-N-phénylaniline ≥98.0% (par GC)
2,6-Dichloro-N-phénylaniline
Formule: C₁₂H₉Cl₂N
MW: 238,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00269648
Numéro CAS: 15307-93-4
EINECS: 239-349-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité