2,5-Dihydroxy-2,5-dimethyl-1,4-dithiane ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Mercaptopropanone Dimer, 2,5-Dimethyl-1,4-dithiane-2,5-diol
D3785-5G D3785-25G
TCIAD3785-5GEA 44 EUR InStock
TCIAD3785-5G TCIAD3785-25G
2,5-Dihydroxy-2,5-dimethyl-1,4-dithiane ≥95.0% (par GC)
2,5-Dihydroxy-2,5-dimethyl-1,4-dithiane
Formule: C₆H₁₂O₂S₂
MW: 180,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010121
Numéro CAS: 55704-78-4
EINECS: 259-770-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 86.0 to 90.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité