Desloratadine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 8-Chloro-11-(piperidin-4-ylidene)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
D3787-1G D3787-100MG
TCIAD3787-1GEA 315 EUR InStock
TCIAD3787-1G TCIAD3787-100MG
Desloratadine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Desloratadine
Formule: C₁₉H₁₉ClN₂
MW: 310,83 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00871949
Numéro CAS: 100643-71-8
Merck Index: 14,02922
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 155.0 to 159.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité