Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dihydroartemisinin ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: α-Dihydroartemisinin

D3793-1G D3793-5G
TCIAD3793-1GEA 78.1 EUR InStock
TCIAD3793-1G TCIAD3793-5G
Dihydroartemisinin ≥98.0% (par HPLC)
Dihydroartemisinin


Formule: C₁₅H₂₄O₅
MW: 284,35 g/mol
Point de fusion: 153°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00274495
Numéro CAS: 71939-50-9
Merck Index: 14,00817
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 % (Anomeric total)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité