trans-2,5-Dichlorocinnamic acid ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: trans-3-(2,5-Dichlorophenyl)-2-propenoic Acid
D3794-25G D3794-5G
TCIAD3794-25GEA 157 EUR InStock
TCIAD3794-25G TCIAD3794-5G
trans-2,5-Dichlorocinnamic acid ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
trans-2,5-Dichlorocinnamic acid
Formule: C₉H₆Cl₂O₂
MW: 217,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD03002786
Numéro CAS: 20595-47-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 190.0 to 194.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité