3,3'-Dibromo-2,2'-bithiophene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D3798-1G D3798-25G D3798-5G
TCIAD3798-1GEA 40.7 EUR InStock
TCIAD3798-1G TCIAD3798-25G TCIAD3798-5G
3,3'-Dibromo-2,2'-bithiophene ≥98.0% (par GC)
3,3'-Dibromo-2,2'-bithiophene
Formule: C8H4Br2S2
MW: 324,0554 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00114806
Numéro CAS: 51751-44-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 101.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité