Di-mu-chlorobis[5-hydroxy-2-[1-(hydroxyimino)ethyl]phenyl]palladium(II) dimer ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Di-μ-chlorobis[5-hydroxy-2-[1-(hydroxyimino-κN)ethyl]phenyl-κC]palladium(II) dimer, Najera Catalyst II
D3807-1G D3807-250MG
TCIAD3807-1GEA 290 EUR InStock
TCIAD3807-1G TCIAD3807-250MG
Di-mu-chlorobis[5-hydroxy-2-[1-(hydroxyimino)ethyl]phenyl]palladium(II) dimer ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Di-mu-chlorobis[5-hydroxy-2-[1-(hydroxyimino)ethyl]phenyl]palladium(II) dimer
Formule: C₁₆H₁₆Cl₂N₂O₄Pd₂
MW: 584,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD08705289
Numéro CAS: 419581-64-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité