1,1'-Difluoro-2,2'-bipyridinium bis(tetrafluoroborate) ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
D3812-1G D3812-5G D3812-25G D3812-100G
TCIAD3812-1GEA 36.3 EUR InStock
TCIAD3812-1G TCIAD3812-5G TCIAD3812-25G TCIAD3812-100G
1,1'-Difluoro-2,2'-bipyridinium bis(tetrafluoroborate) ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
1,1'-Difluoro-2,2'-bipyridinium bis(tetrafluoroborate)
Formule: C₁₀H₈B₂F₁₀N₂
MW: 367,79 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01073546
Numéro CAS: 178439-26-4
ONU: 1759
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité