(S)-1-(Diphenylphosphino)-2-[(S)-4-isopropyloxazolin-2-yl]ferrocene ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (S,S)-ip-FOXAP, (S,S)-[2-(4-Isopropyl-2-oxazolinyl)ferrocenyl]diphenylphosphine, (S,S)-[2-(4'-Isopropyloxazolin-2'yl)ferrocenyl]diphenylphosphine
D3822-1G D3822-200MG
TCIAD3822-1GEA 461 EUR InStock
TCIAD3822-1G TCIAD3822-200MG
(S)-1-(Diphenylphosphino)-2-[(S)-4-isopropyloxazolin-2-yl]ferrocene ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
(S)-1-(Diphenylphosphino)-2-[(S)-4-isopropyloxazolin-2-yl]ferrocene
Formule: C₂₈H₂₈FeNOP
MW: 481,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD15144869
Numéro CAS: 163169-29-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 157.0 to 162.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité