Diethylene glycol-2-bromoethyl methyl ether ≥94.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Bromo-3,6,9-trioxadecane, 2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]ethyl bromide, Diethylene Glycol 2-Bromoethyl Methyl Ether, mPEG3-bromide, Methyl-PEG3-bromide
D3831-25G D3831-5G
TCIAD3831-25GEA 398 EUR InStock
TCIAD3831-25G TCIAD3831-5G
Diethylene glycol-2-bromoethyl methyl ether ≥94.0% (par GC)
Diethylene glycol-2-bromoethyl methyl ether
Formule: C₇H₁₅BrO₃
MW: 227,10 g/mol
Point d'ébullition: 65°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00956116
Numéro CAS: 72593-77-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité