2,2'-Dipyrrolylmethane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D3851-1G D3851-5G
TCIAD3851-1GEA 172 EUR InStock
TCIAD3851-1G TCIAD3851-5G
2,2'-Dipyrrolylmethane ≥97.0% (par GC)
2,2'-Dipyrrolylmethane
Formule: C₉H₁₀N₂
Point d'ébullition: 120°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03931560
Numéro CAS: 21211-65-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 72.0 to 77.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité