1,1-Dimethylsemicarbazide ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
D3854-5G D3854-25G
TCIAD3854-5GEA 83.6 EUR InStock
TCIAD3854-5G TCIAD3854-25G
1,1-Dimethylsemicarbazide ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
1,1-Dimethylsemicarbazide
Formule: C₃H₉N₃O
MW: 103,13 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 22718-49-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité