4,4'-Di(1,2,3-triazolyl) Disulphide Hydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4'-Dithiobis(1,2,3-triazole)
D3855-1G D3855-5G
TCIAD3855-1GEA 136 EUR InStock
TCIAD3855-1G TCIAD3855-5G
4,4'-Di(1,2,3-triazolyl) Disulphide Hydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4,4'-Di(1,2,3-triazolyl) Disulphide Hydrate
Formule: C₄H₄N₆S₂
MW: 200,24 g/mol
Numéro CAS: 6440-09-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 8.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité