2,7-Dibromo-9,9-diméthyl-9H-fluorène ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,7-Dibromo-9,9-dimethyl-9H-fluorene
D3859-25G D3859-5G
TCIAD3859-25GEA 125 EUR InStock
TCIAD3859-25G TCIAD3859-5G
2,7-Dibromo-9,9-diméthyl-9H-fluorène ≥98.0% (par HPLC)
2,7-Dibromo-9,9-diméthyl-9H-fluorène
Formule: C₁₅H₁₂Br₂
MW: 352,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD00099471
Numéro CAS: 28320-32-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 178.0 to 182.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité