2,4-Dibromopyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D3862-5G D3862-25G
TCIAD3862-5GEA 84.7 EUR InStock
TCIAD3862-5G TCIAD3862-25G
2,4-Dibromopyridine ≥98.0% (par GC)
2,4-Dibromopyridine
Formule: C₅H₃Br₂N
MW: 236,89 g/mol
Point d'ébullition: 238°C
Numéro MDL: MFCD01859720
Numéro CAS: 58530-53-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité