(R)-(+)-alpha,alpha-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol trimethylsilyl ether ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (R)-(+)-2-[Diphenyl(trimethylsilyloxy)methyl]pyrrolidine, (R)-Hayashi-Jorgensen Catalyst, alpha,alpha-Diphenyl-D-prolinol trimethylsilyl ether
D3867-1G D3867-5G
TCIAD3867-1GEA 215 EUR InStock
TCIAD3867-1G TCIAD3867-5G
(R)-(+)-alpha,alpha-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol trimethylsilyl ether ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(R)-(+)-alpha,alpha-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol trimethylsilyl ether
Formule: C₂₀H₂₇NOSi
MW: 325,53 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09265100
Numéro CAS: 943757-71-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77053d8da669e02404c548a798645f733aa60e78&vid=77053d8da669e02404c548a798645f733aa60e78&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +53.0 to +57.0 deg (C=1, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité