4,7-Dihydroxy-1,10-phenanthroline ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD3869-1GEA 159 EUR InStock
TCIAD3869-1G
4,7-Dihydroxy-1,10-phenanthroline ≥98.0% (par HPLC)
4,7-Dihydroxy-1,10-phenanthroline
Formule: C₁₂H₈N₂O₂
MW: 212,21 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00004975
Numéro CAS: 3922-40-5
EINECS: 223-493-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité