4,4'-Dimethoxy-2,2'-bipyridyl ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D3886-1G D3886-5G
TCIAD3886-1GEA 52.8 EUR InStock
TCIAD3886-1G TCIAD3886-5G
4,4'-Dimethoxy-2,2'-bipyridyl ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4,4'-Dimethoxy-2,2'-bipyridyl
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00233880
Numéro CAS: 17217-57-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 170.0 to 174.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité