Dimesitylfluoroborane ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
D3890-1G D3890-5G D3890-25G
TCIAD3890-1GEA 40.7 EUR InStock
TCIAD3890-1G TCIAD3890-5G TCIAD3890-25G
Dimesitylfluoroborane ≥98.0% (par HPLC)
Dimesitylfluoroborane
Formule: C₁₈H₂₂BF
Point d'ébullition: 129°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012203
Numéro CAS: 436-59-9
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 73.0 to 79.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité