Dichloro(1,10-phenanthroline)copper(II) ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (1,10-Phenanthroline)copper(II) Dichloride, Dichloro(1,10-phenanthroline)copper
D3891-1G D3891-5G
TCIAD3891-1GEA 34.1 EUR InStock
TCIAD3891-1G TCIAD3891-5G
Dichloro(1,10-phenanthroline)copper(II) ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Dichloro(1,10-phenanthroline)copper(II)
Formule: C₁₂H₈Cl₂CuN₂
MW: 314,66 g/mol
Numéro MDL: MFCD00134224
Numéro CAS: 14783-09-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité