Di-tert-butyl-L-(+)-tartrate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD3898-1GEA 116 EUR InStock
TCIAD3898-1G
Di-tert-butyl-L-(+)-tartrate ≥97.0% (par GC)
Di-tert-butyl-L-(+)-tartrate
Formule: C₁₂H₂₂O₆
MW: 262,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00192000
Numéro CAS: 117384-45-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +9.0 to +12.0 deg (C=1, Acetone)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité