1-Benzhydrylazetidin-3-ol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(Diphenylmethyl)azetidin-3-ol
D3907-25G D3907-5G
TCIAD3907-25GEA 167 EUR InStock
TCIAD3907-25G TCIAD3907-5G
1-Benzhydrylazetidin-3-ol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-Benzhydrylazetidin-3-ol
Formule: C₁₆H₁₇NO
MW: 239,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD00205109
Numéro CAS: 18621-17-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 111.0 to 115.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité