Diisopropyl fumarate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Fumaric Acid Diisopropyl Ester
D3916-25G D3916-500G
TCIAD3916-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD3916-25G TCIAD3916-500G
Diisopropyl fumarate ≥98.0% (par GC)
Diisopropyl fumarate
Formule: C₁₀H₁₆O₄
MW: 200,23 g/mol
Point d'ébullition: 110°C
Point de fusion: 2°C
Numéro MDL: MFCD00545172
Numéro CAS: 7283-70-7
EINECS: 230-707-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité