4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridyl ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D3919-1G D3919-5G D3919-25G
TCIAD3919-1GEA 62.7 EUR InStock
TCIAD3919-1G TCIAD3919-5G TCIAD3919-25G
4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridyl ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridyl
Formule: C₁₀H₆Br₂N₂
MW: 313,98 g/mol
Numéro MDL: MFCD00667763
Numéro CAS: 18511-71-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité