1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 14:0 PC, 1,2-Ditetradecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, (R)-2,3-Bis(tetradecanoyloxy)propyl (2-(trimethylammonio)ethyl) phosphate, DMPC, β-γ-Dimyristoyl-L-α-Lecithin, (R)-2,3-Bis(tetradecanoyloxy)propyl [2-(Trimethylammonio)ethyl] Phosphate
D3924-1G D3924-200MG
TCIAD3924-1GEA 241 EUR InStock
TCIAD3924-1G TCIAD3924-200MG
1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Formule: C₃₆H₇₂NO₈P
MW: 677,94 g/mol
Point de fusion: 220°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00036901
Numéro CAS: 18194-24-6
EINECS: 242-085-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +7.0 to +10.0 deg (C=2, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité