1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,3-Bis(palmitoyloxy)propyl [2-(Trimethylammonio)ethyl] Phosphate, (R)-2,3-Bis(palmitoyloxy)propyl (2-(trimethylammonio)ethyl) phosphate, L-DPPC, 1,2-Dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, L-α-Lecithin, Dipalmitoyl, L-alpha-Dipalmitoyl phosphatidylcholine
D3925-1G D3925-200MG
TCIAD3925-1GEA 280 EUR InStock
TCIAD3925-1G TCIAD3925-200MG
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine ≥98.0% (par HPLC)
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Formule: C₄₀H₈₀NO₈P
MW: 734,05 g/mol
Point de fusion: 220°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00036903
Numéro CAS: 63-89-8
EINECS: 200-567-6
Merck Index: 14,02477
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D +5.0 to +8.0 deg (C=2, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité