1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: DSPC, 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphorylcholine, 1,2-Dioctadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, (R)-2,3-Bis(stearoyloxy)propyl [2-(Trimethylammonio)ethyl] Phosphate, (R)-2,3-Bis(stearoyloxy)propyl (2-(trimethylammonio)ethyl) phosphate
D3926-200MG D3926-1G
TCIAD3926-200MGEA 52.8 EUR InStock
TCIAD3926-200MG TCIAD3926-1G
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Formule: C₄₄H₈₈NO₈P
MW: 790,16 g/mol
Point de fusion: 236°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00036905
Numéro CAS: 816-94-4
EINECS: 212-440-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D +5.0 to +7.0 deg (C=2、CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité