3,4'-Dihexyl-2,2'-bithiophène ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D3928-1G D3928-5G
TCIAD3928-1GEA 162 EUR InStock
TCIAD3928-1G TCIAD3928-5G
3,4'-Dihexyl-2,2'-bithiophène ≥96.0% (par GC)
3,4'-Dihexyl-2,2'-bithiophène
Formule: C₂₀H₃₀S₂
MW: 334,58 g/mol
Point d'ébullition: 165°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD15072161
Numéro CAS: 135926-93-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité