meso-1,2-Diphenylethylenediamine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: meso-1,2-Diphenylethane-1,2-diamine
D3930-1G D3930-5G
TCIAD3930-1GEA 81.4 EUR InStock
TCIAD3930-1G TCIAD3930-5G
meso-1,2-Diphenylethylenediamine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
meso-1,2-Diphenylethylenediamine
Formule: C₁₄H₁₆N₂
MW: 212,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00274328
Numéro CAS: 951-87-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité