2,7-Dibromo-9H-carbazole ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,7-Dibromo-9H-carbazole
D3932-1G D3932-5G
TCIAD3932-1GEA 24.2 EUR InStock
TCIAD3932-1G TCIAD3932-5G
2,7-Dibromo-9H-carbazole ≥98.0% (par HPLC, azote total)
2,7-Dibromo-9H-carbazole
Formule: C₁₂H₇Br₂N
MW: 325,00 g/mol
Numéro MDL: MFCD09033507
Numéro CAS: 136630-39-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 230.0 to 234.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité