2,7-Dibromo-9,9-dioctyl-9H-fluorène ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 9,9-Dioctyl-2,7-dibromofluorene
D3934-25G D3934-5G
TCIAD3934-25GEA 220 EUR InStock
TCIAD3934-25G TCIAD3934-5G
2,7-Dibromo-9,9-dioctyl-9H-fluorène ≥98.0% (par HPLC)
2,7-Dibromo-9,9-dioctyl-9H-fluorène
Formule: C₂₉H₄₀Br₂
MW: 548,45 g/mol
Numéro MDL: MFCD03427216
Numéro CAS: 198964-46-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 52.0 to 57.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité