3,3'-Dibromo-5,5'-bis(trimethylsilyl)-2,2'-bithiophene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,3-Dibromo-5,5-bis(trimethylsilyl)-2,2-bithiophene
D3941-1G D3941-5G
TCIAD3941-1GEA 106 EUR InStock
TCIAD3941-1G TCIAD3941-5G
3,3'-Dibromo-5,5'-bis(trimethylsilyl)-2,2'-bithiophene ≥98.0% (par GC)
3,3'-Dibromo-5,5'-bis(trimethylsilyl)-2,2'-bithiophene
Formule: C₁₄H₂₀Br₂S₂Si₂
MW: 468,41 g/mol
Numéro MDL: MFCD16621088
Numéro CAS: 207742-50-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 87.0 to 91.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité