1-(3-Pyridyl)-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(Dimethylamino)-1-(pyridin-3-yl)prop-2-en-1-one
D3949-1G D3949-5G
TCIAD3949-1GEA 64.9 EUR InStock
TCIAD3949-1G TCIAD3949-5G
1-(3-Pyridyl)-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one ≥98.0% (par GC)
1-(3-Pyridyl)-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one
Formule: C₁₀H₁₂N₂O
MW: 176,22 g/mol
Point de fusion: 71°C
Numéro MDL: MFCD00115180
Numéro CAS: 55314-16-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité