3,5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D3950-1G D3950-5G
TCIAD3950-1GEA 93.5 EUR InStock
TCIAD3950-1G TCIAD3950-5G
3,5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde ≥98.0% (par GC)
3,5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formule: C7H9NO
MW: 123,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00111522
Numéro CAS: 2199-58-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 89.0 to 93.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité