2,6-Dibromothiéno[2,3-f][1]benzothiophène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D3954-1G D3954-5G
TCIAD3954-1GEA 175 EUR InStock
TCIAD3954-1G TCIAD3954-5G
2,6-Dibromothiéno[2,3-f][1]benzothiophène ≥98.0% (par GC)
2,6-Dibromothiéno[2,3-f][1]benzothiophène
Formule: C₁₀H₄Br₂S₂
MW: 348,07 g/mol
Numéro CAS: 909280-97-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité