Acide 3-(4-méthyl-2,5-dioxo-2,5-dihydro-3-furanyl)propanoïque ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(4-Methyl-2,5-dioxo-2,5-dihydrofuran-3-yl)propanoic acid, 2-(2-Carboxyethyl)-3-methylmaleic Anhydride
D3955-1G D3955-5G
TCIAD3955-1GEA 181 EUR InStock
TCIAD3955-1G TCIAD3955-5G
Acide 3-(4-méthyl-2,5-dioxo-2,5-dihydro-3-furanyl)propanoïque ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-(4-méthyl-2,5-dioxo-2,5-dihydro-3-furanyl)propanoïque
Formule: C₈H₈O₅
MW: 184,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD18252872
Numéro CAS: 487-66-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Methanolysis Method) min. 97.0 %
Melting point 97.0 to 101.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité