1,4-Dimethyl-1,2,4-triazolium iodide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,4-Dimethyl-1,2,4-triazolium Iodide
D3962-5G D3962-1G
TCIAD3962-5GEA 198 EUR InStock
TCIAD3962-5G TCIAD3962-1G
1,4-Dimethyl-1,2,4-triazolium iodide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1,4-Dimethyl-1,2,4-triazolium iodide
Formule: C₄H₈IN₃
MW: 225,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00666522
Numéro CAS: 120317-69-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c622fe8e51a34f0b03def538a54a22f8983fdf12&vid=c622fe8e51a34f0b03def538a54a22f8983fdf12&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 124.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité