4,5-Difluorophthalonitrile ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,2-Dicyano-4,5-difluorobenzene
D3963-1G D3963-5G
TCIAD3963-1GEA 104 EUR InStock
TCIAD3963-1G TCIAD3963-5G
4,5-Difluorophthalonitrile ≥95.0% (par GC)
4,5-Difluorophthalonitrile
Formule: C₈H₂F₂N₂
MW: 164,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061281
Numéro CAS: 134450-56-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 112.0 to 116.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité