5,5'-Diallyl-2,2'-dihydroxybiphenyl (Magnolol) ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 5,5'-Diallylbiphenyl-2,2'-diol, 5,5'-Diallyl-[1,1'-biphenyl]-2,2'-diol, Magnolol
D3971-200MG D3971-1G
TCIAD3971-200MGEA 52.8 EUR InStock
TCIAD3971-200MG TCIAD3971-1G
5,5'-Diallyl-2,2'-dihydroxybiphenyl (Magnolol) ≥98.0% (par GC)
5,5'-Diallyl-2,2'-dihydroxybiphenyl (Magnolol)
Formule: C₁₈H₁₈O₂
MW: 266,34 g/mol
Point d'ébullition: 180°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00016658
Numéro CAS: 528-43-8
Merck Index: 14,05697
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité