9,10-Di(1-naphthyl)anthracene ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 9,10-Di(naphthalen-1-yl)anthracene
D3975-1G D3975-5G
TCIAD3975-1GEA 82.5 EUR InStock
TCIAD3975-1G TCIAD3975-5G
9,10-Di(1-naphthyl)anthracene ≥98.0% (par HPLC)
9,10-Di(1-naphthyl)anthracene
Formule: C₃₄H₂₂
MW: 430,55 g/mol
Point de fusion: 360°C
Numéro MDL: MFCD04222155
Numéro CAS: 26979-27-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area% (total of isomer)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité