Dimethyl-2-(1,3-dithiole)phosphonate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(1,3-Dithiole)phosphonic Acid Dimethyl Ester
D3981-1G D3981-5G
TCIAD3981-1GEA 225 EUR InStock
TCIAD3981-1G TCIAD3981-5G
Dimethyl-2-(1,3-dithiole)phosphonate ≥97.0% (par GC)
Dimethyl-2-(1,3-dithiole)phosphonate
Formule: C₅H₉O₃PS₂
MW: 212,22 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 133113-76-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité