2,2-Dimethylbutyryl chloride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,2-Dimethylbutyrylchloride
D3987-25G D3987-100G
TCIAD3987-25GEA 41.8 EUR InStock
TCIAD3987-25G TCIAD3987-100G
2,2-Dimethylbutyryl chloride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,2-Dimethylbutyryl chloride
Formule: C₆H₁₁ClO
MW: 134,61 g/mol
Point d'ébullition: 132°C
Point d'éclair: 29°C
Numéro MDL: MFCD03093071
Numéro CAS: 5856-77-9
EINECS: 227-478-5
ONU: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité