6,6'-Dibromo-2,2'-bipyridyl ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6,6'-Dibromo-2,2'-bipyridine
D3988-1G D3988-5G D3988-25G
TCIAD3988-1GEA 94.6 EUR InStock
TCIAD3988-1G TCIAD3988-5G TCIAD3988-25G
6,6'-Dibromo-2,2'-bipyridyl ≥95.0% (par GC)
6,6'-Dibromo-2,2'-bipyridyl
Formule: C₁₀H₆Br₂N₂
MW: 313,98 g/mol
Numéro MDL: MFCD00234587
Numéro CAS: 49669-22-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 223.0 to 227.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité